Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost™ 5
Descripción
- Químicamente definido (CD), libre de componentes derivados de animales (ADCF ), sin proteínas ni hidrolizados
- Apoya los cultivos de lotes alimentados con lípidos, aminoácidos, vitaminas y factores de crecimiento.
- Desarrollado para la producción de proteínas recombinantes con varias líneas celulares, incluido el ovario de hámster chino (CHO ) línea celular, riñón embrionario humano (HEK) 293, NS0 y células de hibridoma
- Diseñado para respaldar los procesos modernos de fabricación de cultivos celulares en aplicaciones de investigación y bioprocesamiento.
- Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
- Disponible como solución de alimentación líquida lista para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | CHO, HEK293, hibridoma, NS0 |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento Cell Boost |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Mejora de la productividad y el rendimiento celular en cultivos de lotes alimentados |
| Línea de productos | HyClone |
| Cantidad | 1000 mL |