Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost™ 5
Código de producto. 11566341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11566341 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11566341 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30865.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    342.00€ / 100 g
    Ahorro 67.00€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aportar nutrientes de cultivo celular tales como lípidos, aminoácidos, vitaminas y factores de crecimiento. El suplemento HyClone™ Cell Boost™ 5 se ha elaborado con un enfoque de diseño de rutas metabólicas para atender la demanda en el ámbito del cultivo celular fed batch y la personalización de medios.
  • Suplemento Cell Boost 5 (CN-F) en polvo sin L-glutamina
  • No estéril
  • Con definición química
  • Sin componentes de origen animal
  • Probado en diversas líneas celulares, como CHO, de hibridomas, NS0 y HEK 293
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tienda a las 2° hasta 8 °C.
Clasificación Chemically-defined, Protein-free, Animal Origin-free
Tipo de producto Suplemento Cell Boost
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de bioprocesamiento, cultivo celular de lotes alimentados y personalización de medios
Cantidad 100 g