Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost™ 4
Código de producto. 16685795
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen reconstituido:
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen reconstituido Tamaño de la unidad
16685795 1000 ml 1 litro
16534581 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16685795 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31116.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    165.31€ / 1 litros
    Ahorro 70.69€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Suplemento de medios lotes alimentados que contiene aminoácidos, vitaminas, glucosa, oligoelementos y factores de crecimiento para CHO las células
  • Definido químicamente (CD) y libre de componentes de origen animal (ADCF), proteínas e hidrolizados
  • Soporta cultivos «fed-batch» con aminoácidos, vitaminas, glucosa, oligoelementos y factores de crecimiento
  • Desarrollado para la producción de proteínas recombinantes con varias líneas celulares incluyendo la línea celular de ovario de hámster chino (CHO)
  • Diseñado para soportar los procesos actuales de producción de cultivos celulares en investigación y aplicaciones de bioprocesamiento
  • Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
  • Disponible como solución de alimentación líquida lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento Cell Boost
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Mejora de la productividad y el rendimiento celular en cultivos de lotes alimentados
Línea de productos HyClone
Volumen reconstituido 1000 ml