Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost™ 3
Descripción
- Químicamente definido (CD), libre de componentes derivados de animales (ADCF ) y sin proteínas
- Apoya los cultivos de lotes alimentados con aminoácidos, vitaminas, glucosa y oligoelementos.
- Desarrollado para la producción de proteínas recombinantes con varias líneas celulares incluyendo líneas celulares de hibridomas y mielomas
- Diseñado para respaldar los procesos modernos de fabricación de cultivos celulares en aplicaciones de investigación y bioprocesamiento.
- Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
- Disponible como solución de alimentación líquida lista para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Hibridomas, mielomas |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento Cell Boost |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Mejora de la productividad y el crecimiento celular en cultivos de lotes alimentados |
| Línea de productos | HyClone |
| Cantidad | 1000 mL |