Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost 2
Código de producto. 16665795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16665795 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 16665795 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31114.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    140.28€ / 1 litros
    Ahorro 59.72€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Suplementa el cultivo celular con aminoácidos y glucosa y se fabrica para cumplir con las normas de fabricación cGMP y las especificaciones de control de calidad.
Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular El suplemento HyClone Cell Boost 2 proporciona aminoácidos y glucosa para apoyar cultivos de lotes alimentados en aplicaciones de investigación y bioprocesamiento.
Está disponible como una cómoda solución de alimentación líquida lista para usar o como un alimento en polvo seco que debe hidratarse antes de su uso.
  • Diseñado para apoyar los modernos procesos de fabricación, Cell Boost 2 está químicamente definido (CD), libre de componentes de origen animal (ADCF), sin proteínas y sin hidrolizados.
  • Para mayor comodidad, este suplemento de cultivo celular está disponible en formato líquido listo para usar, además de en formato de polvo seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejado de la luz
Formulario Líquido
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin poloxámero 188, Sin glutamina
Cantidad 1000 mL