Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost 1
Código de producto. 16655795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16655795 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 16655795 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31113.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    160.80€ / 1 litros
    Ahorro 69.20€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Suplementa el cultivo celular con aminoácidos, vitaminas y glucosa y se fabrica para cumplir con las normas de fabricación cGMP y las especificaciones de control de calidad.
Mejora la productividad y el crecimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para potenciar los nutrientes agotados durante el cultivo celular El suplemento HyClone Cell Boost 1 proporciona nutrientes como aminoácidos, vitaminas y glucosa para respaldar cultivos de lotes alimentados en aplicaciones de investigación y bioprocesamiento.
Disponible como una solución líquida lista para usar o como un suplemento en polvo seco que debe hidratarse antes de su uso.
  • Diseñado para apoyar los modernos procesos de fabricación de cultivos celulares, Cell Boost 1 está químicamente definido (CD), libre de componentes de origen animal (ADCF) y sin proteínas. No contiene L-glutamina, poloxamer 188 ni hidrolizados.
  • Para mayor comodidad, este suplemento de cultivo celular está disponible como solución de alimentación líquida lista para usar, además del formato de polvo seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejado de la luz
Formulario Líquido
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin poloxámero 188, Sin glutamina
Cantidad 1000 mL