Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular HyClone™ CDM4PERMAb
Código de producto. 16407675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16407675 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 16407675 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30871.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    78.39€ / 1 litros
    Ahorro 37.61€
    32% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Medios sin formulación de componentes derivados de animales (ADCF) definida químicamente para su uso con células PER.C6
  • Formulación sin componentes derivados de animales (ADCF) definida químicamente
  • Este medio de cultivo celular de alto rendimiento se ha desarrollado a través del proceso de diseño de vías metabólicas para aumentar el rendimiento de los procesos en la producción de anticuerpos humanos y proteínas recombinantes utilizando tecnología PER.C6
  • El medio se ha probado con éxito en una gran variedad de aplicaciones, incluidos los cultivos de biorreactores de lotes alimentados
  • Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Trazabilidad de los componentes
  • Fabricado según las normas de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Clasificación None
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Protein Production Medium
    Esterilidad Estéril
    Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
    Con aditivos None
    Sin aditivos No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES
    Cantidad 1000 mL
    Formato Frasco
    Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz