Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ CDM4HEK293
Código de producto. 11572900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
11572900 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 11572900 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30859.01
Promueve la producción de adenovirus y proteínas recombinantes en el cultivo celular en suspensión de HEK 293.
  • Optimizado para un alto crecimiento celular y una alta producción de proteínas recombinantes y vectores con células renales embrionarias humanas (HEK) 293
  • Medio sin proteínas ni componentes de origen animal definido químicamente disponible en formato líquido y en polvo
  • Diseñado para procesos de bioproducción a pequeña y gran escala
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
  • Permite adaptación directa o secuencial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin bicarbonato sódico
Cantidad 5 L