Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ CDM4Avian
Código de producto. 17285896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17285896 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 17285896 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31035.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    245.01€ / 5 litros
    Ahorro 64.99€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Diseñado para la fabricación de vacunas con cultivo celular en suspensión con línea celular aviar
El medio de cultivo celular HyClone CDM4Avian se ha desarrollado para la fabricación de vacunas virales en líneas celulares aviares, como las células EB66, y para la producción de virus líticos, como el sarampión, la gripe y la encefalitis japonesa (EJ); y de virus no líticos, como el virus vaccinia modificado de Ankara (MVA).
  • Formulación sin componentes derivados de animales (ADCF) definida químicamente (CD)
  • Diseñado para admitir una densidad celular de pico alto, así como una mayor productividad e infectividad viral
  • Formulación única económica que reduce las operaciones para la propagación celular y la producción viral
  • Diseñado para aplicaciones de cultivo de pequeña a gran escala
  • Disponible en formulaciones líquidas y en polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin bicarbonato sódico, Sin poloxámero 188
Cantidad 5 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad