Learn More
Cytiva Medio CCM3™ HyClone™
Código de producto. 10741274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10741274 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 10741274 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30061.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin cloruro de calcio, Sin bicarbonato sódico, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Cantidad 10 L
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Descripción CCM3 (DPM)