Learn More
Cytiva Suero de ternero (EE. UU.) HyClone™
Código de producto. 12369812
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
1000 ml
500 ML
500 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12369812 100 mL Inactivado por calor 100 ml
10014813 1000 mL Ninguno 1000 ml
11571831 500 ml Ninguno 500 ML
12399812 500 ml Irradiado 500 ml
15735533 1000 mL Irradiado 1000 ml
12869447 1000 mL Inactivado por calor 1 litro
10546863 100 mL Ninguno 100 ml
16241092 500 ml Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12369812 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30073.02HI
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
Contribuye al crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (FBS).
HyClone El suero bovino para ternera está disponible con o sin suplementación de hierro. Los productos de suero de ternero contienen niveles excepcionalmente altos de transferrina, que, cuando se suplementan, pueden proporcionar de tres a cuatro veces más hierro disponible que el SFB. En numerosas aplicaciones, el rendimiento del suero de ternero será igual o incluso superior al del SFB. El suero bovino de ternera se filtra a través de tres filtros secuenciales de 100 nm (0,1 μm) filtros con clasificación de tamaño de poro. Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Probado para Fiebre catarral ovina, adenovirus bovino, parvovirus bovino, VSR bovino, VDVB, agentes citopatogénicos, agentes hemadsorbentes, virus de la rabia y reovirus
Inactivado por calor Sí
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí