Learn More
Cytiva Suero de ternero (EE. UU.) HyClone™
Código de producto. 11571831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
1000 ml
500 ML
500 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
11571831 500 ml Ninguno 500 ML
10014813 1000 mL Ninguno 1000 ml
12369812 100 mL Inactivado por calor 100 ml
12399812 500 ml Irradiado 500 ml
15735533 1000 mL Irradiado 1000 ml
12869447 1000 mL Inactivado por calor 1 litro
10546863 100 mL Ninguno 100 ml
16241092 500 ml Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11571831 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30073.03
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
Contribuye al crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (FBS).
HyClone El suero bovino para ternera está disponible con o sin suplementación de hierro. Los productos de suero de ternero contienen niveles excepcionalmente altos de transferrina, que, cuando se suplementan, pueden proporcionar de tres a cuatro veces más hierro disponible que el SFB. En numerosas aplicaciones, el rendimiento del suero de ternero será igual o incluso superior al del SFB. El suero bovino de ternera se filtra a través de tres filtros secuenciales de 100 nm (0,1 μm) filtros con clasificación de tamaño de poro. Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Insulina, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, Porcentaje de saturación, Calcio, Potasio, SGOT, Fósforo, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Color Amber
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Especie Bovine
Age 16 to 22 Weeks
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Suero bovino de ternero
Cantidad 500 ml
Serum Treatment None
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/mL
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dL
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí
Gamma-irradiated No