Learn More
Cytiva Suero de ternero (EE. UU.) HyClone™
Descripción
Contribuye al crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (FBS).
HyClone El suero bovino para ternera está disponible con o sin suplementación de hierro. Los productos de suero de ternero contienen niveles excepcionalmente altos de transferrina, que, cuando se suplementan, pueden proporcionar de tres a cuatro veces más hierro disponible que el SFB. En numerosas aplicaciones, el rendimiento del suero de ternero será igual o incluso superior al del SFB. El suero bovino de ternera se filtra a través de tres filtros secuenciales de 100 nm (0,1 μm) filtros con clasificación de tamaño de poro. Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Insulina, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fósforo, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Cantidad | 1000 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Probado para | Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, Agentes citopatogénicos, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.