Learn More
Cytiva Suero bovino de crecimiento HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 10453302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Ninguno
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
10453302 500 mL Ninguno 500 ml
12300003 500 mL Inactivado por calor 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453302 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30541.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero de crecimiento bovino HyClone™ de origen estadounidense, un sustituto de suero fetal bovino (FBS) de rendimiento superior, que consiste en suero de ternero complementado con componentes q
  • Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Insulina, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fósforo, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Especie Bovine
Age 16 to 22 Weeks
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Bovine Growth Serum
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Micoplasma detectado No
Gamma-irradiated No