Learn More
Cytiva Suero bovino de crecimiento HyClone™
Código de producto. 16201122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16201122 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
12310003 500 mL Irradiado 500 ml
10574324 100 mL Ninguno 100 ML
11920958 100 mL Inactivado por calor 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16201122 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30541.03IR2540
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
Contenido y almacenamiento <– 1 °C
Especie Bovine
Age 16 to 22 Weeks
País de origen United States
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Bovine Growth Serum
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Gamma-irradiated
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Adenovirus bovino, parvovirus bovino, bovino RSV , BVDV, agentes citopatógenos, agentes hemadsorbentes, virus de la rabia, reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Micoplasma detectado Sí
Gamma-irradiated Yes