Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense
Description
- Recogida mediante venopunción de terneros de engorde alimentados con fórmula
- Edad del animal en el momento de la extracción de aproximadamente 16-24 semanas
- Trazabilidad completa de nuevo a la fuente original
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
- Procedente de los EE. UU.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | ≤- 10 °C |
| Age | 16 to 22 weeks |
| País de origen | Estados Unidos |
| Cantidad | 500 mL |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Fuente | Formula-Fed Veal Calves |
| Probado para | Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53 |