Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense
Descripción
- Recogida mediante venopunción de terneros de engorde alimentados con fórmula
- Edad del animal en el momento de la extracción de aproximadamente 16-24 semanas
- Trazabilidad completa de nuevo a la fuente original
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
- Procedente de los EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities |
| Contenido y almacenamiento | ≤- 10 °C |
| Age | 16 to 22 weeks |
| País de origen | Estados Unidos |
| Cantidad | 50 mL |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Fuente | Formula-Fed Veal Calves |
| Probado para | Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53 |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?