Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero HyClone™ de origen estadounidense
Código de producto. 16655735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16655735 50 mL 50 ml
16665735 100 mL 100 ml
16675735 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16655735 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30072.01NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una alternativa rentable al suero fetal bovino (SBF)
  • Recogida mediante venopunción de terneros de engorde alimentados con fórmula
  • Edad del animal en el momento de la extracción de aproximadamente 16-24 semanas
  • Trazabilidad completa de nuevo a la fuente original
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
  • Procedente de los EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
Contenido y almacenamiento ≤- 10 °C
Age 16 to 22 weeks
País de origen Estados Unidos
Cantidad 50 mL
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Fuente Formula-Fed Veal Calves
Probado para Virus Panel Testing According to 9 CFR 113.53