Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero (BCS) HyClone™, origen estadounidense, irradiado a 25-40 kGy
Código de producto. 17622075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17622075 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 17622075 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30073.04IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
  • Obtenido en EE.UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
  • Alternativa rentable al SFB
  • Edad del animal en el momento de la extracción de aproximadamente 16-24 semanas
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Pruebas funcionales de virus, de acuerdo con 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP (21 CFR 820), ISO9001
Color Amber
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de entre 2 ° y 8 °C.
Especie Bovine
Age 16 to 22 Weeks
País de origen Estados Unidos
Formulario Frozen
Formato Bottle
Tipo de producto Calf Bovine Serum
Cantidad 1000 mL
Serum Treatment Gamma-irradiated
Esterilidad Sterile-filtered
Sterilization Method Irradiada
Probado para Bluetongue
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina <30 mg/dl
Micoplasma detectado no detectados
Pruebas de seguridad del USDA incluidas No
Gamma-irradiated Yes