Learn More
Cytiva Solución antibiótica-antimicótica (penicilina/estreptomicina/Fungizone) HyClone™
Código de producto. 11536481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11536481 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 11536481 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30079.01
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Esterilizado mediante filtración. La solución antibiótica-antimicótica (penicilina/estreptomicina/Fungizone) Cytiva HyClone™ controla o destruye microorganismos destructivos como bacterias, hongos y levaduras.
  • Contiene 10.000 unidades de penicilina, 10.000 μg de estreptomicina y 25μ g de anfotericina B por ml
  • Actividad de amplio espectro contra bacterias gramnegativas y grampositivas, así como contra hongos y levaduras
  • Se suele utilizar como antifúngico, antilevaduras, antimohos y antibacteriano
  • Su dosis de trabajo habitual es de 10 ml/l de solución 100X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar congelado
Descripción Solución antibiótica-antimicótica (penicilina-estreptomicina-Fungizone), 100X
Espectro de antibióticos Amplio espectro antibacteriano y antifúngico
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Antibiotic-Antimycotic
Esterilidad Sterile
Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
Con aditivos None
Sin aditivos None
Cantidad 100 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HyClone Antibiotic/Antimycotic Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate