Learn More
Cytiva Complemento de medios de fracción de ternero alfa HyClone™, de origen estadounidense
Description
- Optimizado para el crecimiento de células de hibridoma
- Complemento de medios económico
Specifications
Specifications
| Tipo de célula | Hibridoma |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Complemento de medios de fracción de ternero alfa |
| Sterilization Method | Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Concentración de endotoxinas | ≤10 UE/ml |
| Concentración de hemoglobina | ≤20 mg/dl |
| Niveles de IgG | ≤ 200 µg/mL |
| Con suplemento de hierro | No |
| Línea de productos | HyClone |
| Osmolalidad | De 265 a 310 mOsm/kg |
| Show More |