Learn More
Cytiva Complemento de medios de fracción de ternero alfa HyClone™ (origen estadounidense)
Código de producto. 10024813
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción: Sin hierro
Código de producto.
10024813 Descripción: Sin hierro
1 options
Código de producto. 10024813 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30212.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Promueva el crecimiento con este complemento de medios rentable, diseñado para la producción de anticuerpos en cultivos celulares de hibridomas.
La fracción de ternero alfa HyClone es un complemento de medios rentable que promueve el crecimiento y la producción de anticuerpos en cultivos celulares de hibridomas. Este producto se produce a partir de nuestro suero bovino de ternero, mediante un proceso exclusivo sin etanol para reducir las inmunoglobulinas y proteínas a niveles muy similares a los presentes en el suero fetal bovino (SFB). La fracción de ternero alfa suele contener menos de 200 μg de IgG/ml. La fracción de ternero alfa se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 µm). Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose
Descripción Without Iron
Esterilidad Sterile
Sterilization Method Filtered through three sequential 100 nm (0.1 µm) pore size-rated filters