Learn More
Cytiva Aminoácidos cualificados de células madres embrionarias HyClone™ AdvanceSTEM™ ES
Descripción
Apoyar el crecimiento del cultivo celular embrionario con los aminoácidos calificados HyClone™ AdvanceSTEM™ ES.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 2° hasta 8 °C |
| Concentración | 100 X |
| Tipo de producto | Aminoácidos no esenciales |
| Cantidad | 100 mL |
| Células madre cualificadas | Sí |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MEM Non-Essential Amino Acids Solution
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid