Learn More
Cytiva Medios de crioconservación HyClone™ AdvanceSTEM™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre embrionarias (ESCs) y células madre pluripotentes inducidas (ISPs) |
| Formulario | Líquido |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,2 μm |
| Cantidad | 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | <- 10 °C |
| Descripción | Medio de crioconservación |