Learn More
Cytiva Agente antiespumante ADCF HyClone™, irradiado
Código de producto. 10187603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10187603 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10187603 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30897.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Previene y minimiza la formación de espuma en sistemas de cultivo celular de bioproceso. El agente antiespumante ADCF Cytiva HyClone™ irradiado es una solución antiespumosa esterilizada mediante radiación gamma con simeticona al 3 % activa, suministrada en una bolsa de 500 ml lista para usar con accesorios para tubos.
Se ha demostrado que el antiespumante irradiado previene eficazmente la formación de espuma en los sistemas de cultivo celular, así como que elimina rápidamente la espuma ya formada.
  • Proceso de irradiación gamma validado a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
  • Se suministra en bolsas fáciles de usar y de un solo uso con tubos y accesorios cómodos
  • Diseñado para facilitar la conexión y entrega a cualquier célula sistema de cultura
  • Materias primas: Dow Corning Q7-2587, emulsión de simeticona USP fabricado para suministrar una concentración de simeticona al 3 % activa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP, AAMI/ANSI/ISO 11137-2
Clasificación Libre de componentes derivados de animales
Concentración 3 % de simeticona activa
Formulario Líquido
Tipo de producto Agente antiespumante
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Irradiados con gamma
Formato Bolsa de un solo uso con tubos/accesorios acoplados
Para utilizar con (aplicación) Prevención y disipación de espuma en sistemas de cultivo celular
Cantidad 500 mL