Learn More
Cytiva Medios HyCell™ TransFx™-C
Descripción
- Formulación de medio de cultivo celular ADCF sin hidrolizado definido
- Admite la transfección transitoria y el crecimiento de varias líneas celulares CHO
- Soporta la expresión transitoria de una variedad de proteínas recombinantes
- El mismo medio para la transfección y producción transitoria
- Desarrollado a través de nuestro proceso de diseño de vías metabólicas para una alta eficiencia de transfección, alta producción celular viable y producción de proteínas recombinantes
- Trazabilidad de los componentes
- Fabricado bajo cGMP en una instalación compatible con ISO
Información de órdenes
Disponible en forma líquida en frascos de 1 l, en envases de bioproceso de 5 a 500 l o en envases personalizados. El medio también está disponible en forma de polvo en envases de 5 a 1000 litros para aplicaciones de producción de bioprocesos.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | None |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | HyCell Medio líquido TransFx-C - 1 L |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin poloxámero 188 |
| Cantidad | Frasco de 1 L |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |