Learn More
UVP Frascos y accesorios para horno de hibridación
Código de producto. 12893396
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bandeja para agitadora de balanceo
Carrusel acrílico (para cámara superior)
Frasco de hibridación (15 cm de largo)
Frasco de hibridación (30 cm de largo)
Kit de carrusel
Material:
Acero inoxidable
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Material Tamaño de la unidad
12893396 Carrusel acrílico (para cámara superior) Vidrio de borosilicato cada uno
11788261 Bandeja para agitadora de balanceo Acero inoxidable 1 PCS
12863396 Kit de carrusel Vidrio de borosilicato cada uno
11778231 Frasco de hibridación (30 cm de largo) Vidrio de borosilicato 1 PCS
11768231 Frasco de hibridación (15 cm de largo) Vidrio de borosilicato 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12893396 Proveedor UVP N.º de proveedor 76008901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno, PTFE
Para utilizar con (aplicación) Identificación de ADN, ARN o proteínas
Para utilizar con (equipo) Hornos de hibridación UVP
Longitud (métrico) Frascos de 150 o 300 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Carrusel acrílico (para cámara superior)