Learn More
UVP Frascos y accesorios para horno de hibridación
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno, PTFE |
| Color | despejar |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de ADN, ARN o proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Hornos de hibridación UVP |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Frasco de hibridación (30 cm de largo) |
| Volumen (métrico) | 285 ml |