Learn More
UVP Incubadora de hibridación
Código de producto. 10105123
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
10105123 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10105123 Proveedor UVP N.º de proveedor 95033002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: Ambiente hasta 80 °C
  • Los hornos cuentan con una capacidad de mezcla dinámica ideal para crear las condiciones óptimas necesarias para la detección de bibliotecas de ADNc, la síntesis de cebadores y la hibridación de ácidos nucleicos
  • Interior de acero inoxidable fácil de limpiar
  • Gama de modelos diseñados para cumplir con los presupuestos de los usuarios o laboratorios
El horno de hibridación HB-1000 Hybridizer
proporciona controles uniformes de temperatura y rotación para una mezcla completa de materiales.
  • Control de velocidad variable (de 10 a 15 rpm) de la rueda giratoria permite una saturación constante de las muestras
  • El microprocesador controla con precisión la temperatura
  • El LED grande muestra la temperatura actual dentro de la cámara
  • La bandeja protectora es extraíble para facilitar la limpieza de los medios derramados
  • La perilla RPM ajusta el control de velocidad de la rueda giratoria para una fácil extracción de muestras
  • La rueda giratoria puede contener veinte frascos de 35 × 150 mm y diez frascos de 35 × 300 mm o una combinación
  • El diseño de la rueda giratoria permite la colocación de frascos fuera del juego para una mezcla completa
  • La rueda giratoria se puede retirar y sustituir por una placa de agitación (acero inoxidable, 317,5 An × 254 F mm [12,5 An ×10 F pulgadas])
Horno de hibridación Minidizer HB-500
Diseñado como una unidad de escritorio personal ideal para usar en laboratorios con requisitos de uso de bajo nivel
  • Velocidad de rotación ajustada a 12 rpm
  • El interior de la cámara es de acero inoxidable con una cubierta acrílica de bloqueo b de grosor de 9,53 mm (3/8 pulgadas)
  • La cubierta se abre para facilitar el acceso al carrusel de frascos; el carrusel sale de la cámara para facilitar la inserción de frascos
Especificaciones
Admite Frascos de 35 x 150 mm, cuatro frascos de plástico cónicos de 50 ml y ocho de 15 ml
Material Acero inoxidable, acrílico
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 80 °C
Tipo Incubadora de hibridación
Pantalla LED
Velocidad 12 r. p. m.
Dimensiones interiores (F x An x Al) 216 × 216 × 168 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 203 × 330 × 229 mm
Tensión 230 V
Vataje 500 W