Learn More
UVP Incubadora de hibridación, fabricación de acero inoxidable, cubierta acrílica
Código de producto. 11708221
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
381 × 445 × 406 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11708221 381 × 445 × 406 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11708221 Proveedor UVP N.º de proveedor 95003002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De +10 °C por encima de temperatura ambiente a 99,9 °C
  • Los hornos cuentan con una capacidad de mezcla dinámica ideal para crear las condiciones óptimas necesarias para la detección de bibliotecas de ADNc, la síntesis de cebadores y la hibridación de ácidos nucleicos
  • Interior de acero inoxidable fácil de limpiar
  • Gama de modelos diseñados para cumplir con los presupuestos de los usuarios o laboratorios
El horno de hibridación HB-1000 Hybridizer
proporciona controles uniformes de temperatura y rotación para una mezcla completa de materiales.
  • Control de velocidad variable (de 10 a 15 rpm) de la rueda giratoria permite una saturación constante de las muestras
  • El microprocesador controla con precisión la temperatura
  • El LED grande muestra la temperatura actual dentro de la cámara
  • La bandeja protectora es extraíble para facilitar la limpieza de los medios derramados
  • La perilla RPM ajusta el control de velocidad de la rueda giratoria para una fácil extracción de muestras
  • La rueda giratoria puede contener veinte frascos de 35 × 150 mm y diez frascos de 35 × 300 mm o una combinación
  • El diseño de la rueda giratoria permite la colocación de frascos fuera del juego para una mezcla completa
  • La rueda giratoria se puede retirar y sustituir por una placa de agitación (acero inoxidable, 317,5 An × 254 F mm [12,5 An ×10 F pulgadas])
Horno de hibridación Minidizer HB-500
Diseñado como una unidad de escritorio personal ideal para usar en laboratorios con requisitos de uso de bajo nivel
  • Velocidad de rotación ajustada a 12 rpm
  • El interior de la cámara es de acero inoxidable con una cubierta acrílica de bloqueo b de grosor de 9,53 mm (3/8 pulgadas)
  • La cubierta se abre para facilitar el acceso al carrusel de frascos; el carrusel sale de la cámara para facilitar la inserción de frascos
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Admite Veinte frascos de 35 x 150 mm o diez frascos de 35 x 300 mm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +10° hasta 99,9 °C
Tipo Incubadora de hibridación
Pantalla LED
Velocidad De 10 a 15 r. p. m.
Dimensiones interiores (F x An x Al) 273 x 56 x 273 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 381 × 445 × 406 mm
Tensión 230 V
Vataje 1250 W