Learn More
Techne™ Incubadora de hibridación
Código de producto. 11553859
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11553859 230 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 11553859 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 3945502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00€
    5145.32€ / paquete de 1
    Ahorro 459.68€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Escala de temperatura: De 10 ° sobre temperatura ambiente a 100 °C
HB-3D Hybrigene
  • Escala de temperatura de 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 80 °C
  • Puede alojar hasta 16 minitubos de vidrio o 4 tubos de vidrio grandes
  • Flexibilidad a un precio asequible con una excelente precisión y uniformidad de la temperatura
  • El Hybrigene es una alternativa compacta y apilable al hibridizador HB-1D cuando el espacio es un factor importante
  • Apile hasta 3 estufas, lo que ahorra un valioso espacio en el laboratorio
Hibridizador HB-1D
  • Compacto, fácil de usar y proporciona una protección completa frente a los peligros de hibridación
  • Una escala de temperatura de 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
  • Alta capacidad que permite alojar hasta 24 minitubos o 6 tubos grandes exclusivos
  • Las hibridaciones se pueden realizar con un volumen mínimo de 5 ml de sonda
  • Patas ajustables para permitir la nivelación exacta
  • Puerta exclusiva de vidrio con vidriado doble; silenciosa y segura, lo que proporciona una protección duradera
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +10° hasta 100 °C
Incluye Sin tubos
Modelo HB1D
Velocidad 0,5 a 20 rpm
Uniformidad de temperatura < ± 1 °C
Anchura (métrico) 285 mm
Peso (métrico) 20 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 750 W
Tensión 230 V
Vataje 750 W
Frecuencia 50/60 Hz