Learn More
Witeg™ Frasco de hibridación con tapón de rosca GL 45
Código de producto. 10788291
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
273 mm
Código de producto. Longitud (métrico)
10788291 273 mm
1 options
Código de producto. 10788291 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 2 450 127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.94€
    46.75€ / paquete de 1
    Ahorro 5.19€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Estas botellas de hibridación se adaptan a hornos de hibridación tipo Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus y más.
  • Con tapón de rosca GL 45
  • Completo con junta de silicona.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Longitud de 273 mm, diámetro de 40 mm.
Especificaciones
Tamaño del tapón GL 45
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Material de revestimiento Silicona
Tipo de tapón Tapón de rosca
Longitud (métrico) 273 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Frasco de hibridación