Learn More
Stuart™ Frasco de hibridación
Código de producto. 11456558
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11456558 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11456558 Proveedor Stuart™ N.º de proveedor 1623799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    175.86€ / paquete de 1
    Ahorro 10.14€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Frasco de hibridación Stuart™ para su uso con incubadoras de hibridación y agitadores Stuart
  • Elija entre una amplia variedad de accesorios para su incubadora de hibridación Stuart
  • Hay disponibles series de brazos giratorios y frascos de distinta capacidad para adaptarse a su aplicación específica
Especificaciones
Color Transparente con tapón rojo
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio, poliéster, PTFE
Tipo de producto Frasco de hibridación