Learn More
Solución de hiamina al 5 % (p/v), SLR, extrapura, Fisher Chemical
Código de producto. 12877182 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12877182 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
1 options
Código de producto. 12877182 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/9016/15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 121-54-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Número MDL 11742
Cantidad 1 L
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Forma física Líquido