Learn More
Hidróxido de hiamina, Fisher BioReagents
Código de producto. 11483094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11483094 500 mL Vidrio ámbar 500 ml
1 options
Código de producto. 11483094 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2658500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyamine Hydroxide™
CAS 26248-39-5
Punto de fusión -30°C
Color Incolora
Densidad 0.933g/cm³
Punto de ebullición 65°C
Envase Vidrio ámbar
Fórmula molecular C28H45NO3
Cantidad 500 mL
Sinónimo hyamine hydroxide, methylbenzethonium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl tolyloxy ethoxy ethyl ammonium hydroxide, benzenemethanaminium, n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-, hydroxide, n-benzyl-n,n-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethanaminium hydroxide, benzenemethanaminium,n,n-dimethyl-n-2-2-methyl-4-1,1,3,3-tetramethylbutyl phenoxy ethoxy ethyl-,hydroxide 9ci, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium hydroxide
Clave InChI MJAMCTLGWXIKOT-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)CC(C)(C)C)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[OH-]
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[2-metil-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 443.672
PubChem CID 168497
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.7
Forma física Líquido