Learn More
Hyaluronidase, MedChemExpress
Descripción
Hyaluronidase (Hyaluronate 4-glycanohydrolase
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hyaluronidase |
| Forma física | Powder |
| CAS | 37326-33-3 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Sinónimo | Hyaluronate 4-glycanohydrolase Hyaluronoglucosaminidase |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [Hyaluronoglucosaminidase] |
| Grado | Research |