Learn More
Hyaluronic acid sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16488396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488396 100 mg 100 miligramos
16484427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0633
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Hyaluronic acid sodium (Sodium hyaluronate) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Hyaluronic acid sodium (Sodium hyaluronate) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyaluronic acid sodium
Color White
CAS 9067-32-7
Forma física Sólido
Notas de grado de pureza Research
Sinónimo Sodium hyaluronate
Información de solubilidad H2O : 3.33 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Cantidad 100 mg
SMILES CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O[Na])=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n]
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death