Learn More
Hyaluronic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16498396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498396 100 mg 100 miligramos
16494427 50 mg 50 miligramos
16462186 500 mg 500 miligramos
16441436 200 mg 200 miligramos
16452249 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0633A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyaluronic acid
Color White
CAS 9004-61-9
Forma física Sólido
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular (C14H21NO11)n
Sinónimo Hyaluronate
Información de solubilidad H2O : 14.29 mg/mL (33.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Cantidad 100 mg
SMILES CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O)=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n]
Peso molecular (g/mol) 431.49
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death