Especificaciones
| Material de la parte posterior | Latex |
| Material del manguito | Natural Latex |
| Coating Material | Látex natural |
| Latex Free | No |
| Tipo de producto | Guantes |
| Modelo | 62-200 |
| Guantes con puño de color | Azul |
| Material de revestimiento | Cotton Jersey |
| Cantidad | 12 pares |
| Resistente a | Excellent heat or cold insulation |
| Mostrar más |