Learn More
Hamilton™ HxSil C8 3 μμm 2,1 x 50 mm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Fase inversa
- Fase estacionaria– HxSil C8
- Formato– Columna HPLC
- Diámetro interior del hardware– 2,1 milímetros
- Longitud del hardware– 50 milímetros
- Tamaño de partícula– 3 μm
- USP Clasificación– USP L7
- Tipo de material de embalaje– Sílice
- Tamaño de los poros– 100Å
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 2,0 - 7,5
- Límites de temperatura– 60 °C máx.
- Restauración– Ejecute un gradiente de 100% de agua a 100% de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
- Clasificación de compuestos– Propósito general
- Universidad de Michigan– 1 CADA UNO
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna para HPLC |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5.000 psi |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | pH 2,0-7,5 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | 60 °C máx. |
| Tipo USP | USP L7 |
| Línea de productos | HxSil |
| Mostrar más |