Learn More
HX 531, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HX 531 |
| CAS | 188844-34-0 |
| Fórmula molecular | C29H29N3O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10.10-pentamethyl-2-nitro-5H-benzo[b]naphtho[2,3-e][1,4]-diazepin-12-yl)-benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H29N3O4/c1-28(2)12-13-29(3,4)22-16-25-20(15-21(22)28)26(17-6-8-18(9-7-17)27(33)34)30-23-14-19(32(35)36)10-11-24(23)31(25)5/h6-11,14-16H,12-13H2,1-5H3,(H,33,34) |
| SMILES | CC1(C2=C(C(C)(CC1)C)C=C(C3=C2)N(C4=C(N=C3C5=CC=C(C=C5)C(O)=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C4)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 483.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.2158 |