Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HVXM 6-5
Código de producto. 11590312
Cambiar vista
Click to view available options
Actuación:
Posicionador de válvula modular
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Actuación Tamaño de la unidad
11590312 Posicionador de válvula modular cada uno
1 options
Código de producto. 11590312 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 36760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    259.18€ / paquete de 1
    Ahorro 22.82€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Las válvulas de tapón Hamilton (HV) ofrecen un método económico y flexible para la construcción personalizada de un sistema de control de flujo de fluidos, desde una simple válvula de apertura/cierre hasta una disposición más compleja de múltiples válvula
Hoja de especificaciones
  • Modelo de válvula– 6-5
  • Descripción del modelo de válvula– Ruta de flujo de distribución de 6 puertos
  • Trayectoria del fluido– PTFE/CTFE
  • Tamaño de la válvula– HVXM
  • Diámetro nominal del puerto– 0,059 in (1,5 mm)
  • Dimensión del cuerpo exterior de la válvula– 1 in (25,4 mm)
  • Material de la carcasa– Aluminio
  • Volumen muerto total– 27.2 μL
  • Accionado– Posicionador de válvula modular
  • Par de arranque– 65 onzas en total. 455 mNm
  • Montaje en panel– No
  • Profundidad de rosca– 0,219 in (5,6 mm)
  • Conexión roscada–¼ -28
  • Temperatura de funcionamiento alta– 38 °C (100 °F)
  • Temperatura de funcionamiento baja– -12 °C (10 °F)
  • Presión de operación– 0 a 100 psig (0 a 6,9 bar)
  • Temperatura de almacenamiento alta– 38 °C (100 °F)
  • Temperatura de almacenamiento baja– -18 °C (0 °F)
Especificaciones
Actuación Posicionador de válvula modular
Tipo VÁLVULA HVXM 6-5
No. of Ports Ruta del flujo de distribución de 6 puertos
Material de estátor PTFE/CTFE