Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HVXL6-6
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modelo de válvula– 6-6
- Descripción del modelo de válvula– Ruta de flujo de bucle de 6 puertos
- Trayectoria del fluido– PTFE/CTFE
- Tamaño de la válvula– HVX
- Diámetro nominal del puerto– 0,040 in (1 mm)
- Dimensión del cuerpo exterior de la válvula– 1 in (25,4 mm)
- Material de la carcasa– Aluminio
- Volumen muerto total– 7.5 μL
- Accionado– Manual
- Par de arranque– 65 onzas en total. 455 mNm
- Montaje en panel– Sí
- Espesor del panel– 0,625 in (15,9 mm)
- Profundidad de rosca– 0,219 in (5,6 mm)
- Conexión roscada–¼ -28
- Temperatura de funcionamiento alta– 38 °C (100 °F)
- Temperatura de funcionamiento baja– -12 °C (10 °F)
- Presión de operación– 0 a 100 psig (0 a 6,9 bar)
- Temperatura de almacenamiento alta– 38 °C (100 °F)
- Temperatura de almacenamiento baja– -18 °C (0 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Actuación | Manual |
| Tipo | VALVE HVXL6-6 |
| No. of Ports | Ruta de flujo de bucle: 6 puertos |
| Material de estátor | PTFE/CTFE |