Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HVXD6-5
Código de producto. 11590322
Cambiar vista
Click to view available options
Actuación:
Manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Actuación Tamaño de la unidad
11590322 Manual cada uno
1 options
Código de producto. 11590322 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    315.91€ / paquete de 1
    Ahorro 27.09€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Las válvulas de tapón Hamilton (HV) ofrecen un método económico y flexible para la construcción personalizada de un sistema de control de flujo de fluidos, desde una simple válvula de apertura/cierre hasta una disposición más compleja de múltiples válvula
El cuerpo de válvula pequeño con su trayectoria de flujo PTFE/CTFE químicamente inerte es ideal para aplicaciones de baja presión (6,9 bar [100 psi]). Todas las válvulas de tapón HV le permiten seleccionar e intercambiar una amplia variedad de accesorios, adaptadores y tubos, incluidos luers macho y hembra, conjuntos de tubos FEP y adaptadores que se enroscan directamente en la válvula, lo que ofrece infinidad de configuraciones de válvula para cualquier aplicación de flujo.
  • Modelo de válvula– 6-5
  • Descripción del modelo de válvula– Ruta de flujo de distribución de 6 puertos
  • Trayectoria del fluido– PTFE/CTFE
  • Tamaño de la válvula– HVX
  • Diámetro nominal del puerto– 0,059 in (1,5 mm)
  • Dimensión del cuerpo exterior de la válvula– 1 in (25,4 mm)
  • Material de la carcasa– Aluminio
  • Volumen muerto total– 27.2 μL
  • Accionado– Manual
  • Par de arranque– 65 onzas en total. 455 mNm
  • Montaje en panel– Sí
  • Espesor del panel– 0,625 in (15,9 mm)
  • Profundidad de rosca– 0,219 in (5,6 mm)
  • Conexión roscada–¼ -28
  • Temperatura de funcionamiento alta– 38 °C (100 °F)
  • Temperatura de funcionamiento baja– -12 °C (10 °F)
  • Presión de operación– 0 a 100 psig (0 a 6,9 bar)
  • Temperatura de almacenamiento alta– 38 °C (100 °F)
  • Temperatura de almacenamiento baja– -18 °C (0 °F)
Especificaciones
Actuación Manual
Modo Distribución
Tipo HVX
No. of Ports 6 puertos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.