Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HVX3-3
Código de producto. 11550252
Cambiar vista
Click to view available options
Actuación:
Manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Actuación Tamaño de la unidad
11550252 Manual cada uno
1 options
Código de producto. 11550252 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    238.64€ / paquete de 1
    Ahorro 14.36€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Las válvulas de tapón Hamilton (HV) ofrecen un método económico y flexible para la construcción personalizada de un sistema de control de flujo de fluidos, desde una simple válvula de apertura/cierre hasta una disposición más compleja de múltiples válvula
Hoja de especificaciones
  • Modelo de válvula: 3-3
  • Descripción del modelo de válvula: Ruta de flujo en “T” de 3 puertos
  • Trayectoria del fluido PTFE/CTFE
  • Tamaño de válvula: HVX
  • Diámetro nominal del puerto: 0,118 pulg. (3 mm)
  • Dimensión del cuerpo exterior de la válvula: 1 pulg. (25,4 mm)
  • Material de la carcasa aluminio
  • Volumen muerto total: 114.1 μl
  • Accionamiento manual
  • Par de torsión de arranque de 65 pulgadas oz. 455 mNm
  • Montaje en panel: sí
  • Grosor del panel: 0,625 pulg. (15,9 mm)
  • Profundidad de rosca: 5,6 mm
  • Conexión roscada: ¼-28
  • Temperatura de funcionamiento °alta: 38 °C
  • Temperatura de funcionamiento °baja: -12 °C
  • Presión de funcionamiento: 0 a 6,9 bar
  • Temperatura de almacenamiento °alta: 38 °C
  • Temperatura de almacenamiento °baja: - 18 °C
Especificaciones
Actuación Manual
Tipo VÁLVULA HV x 3-3
No. of Ports Ruta de flujo en T de 3 puertos
Material de estátor PTFE/CTFE