Learn More
Hamilton™ Válvulas de cuerpo grande HVX
Código de producto. 10704244
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior del tubo (métrico):
1,5mm (Diám.)
3 mm de diám.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior del tubo (métrico) unitSize
10704244 3 mm de diám. cada uno
10309891 1,5mm (Diám.) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704244 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86905
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un orificio de más diámetro interior para permitir un aumento del caudal.
  • Son las válvulas de mayor tamaño
  • Incluso los fluidos moderadamente viscosos fluyen sin inconvenientes
  • Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
Especificaciones
Material Aleación de aluminio, Carcasa de aluminio
Diámetro exterior del tubo (métrico) 3 mm de diám.
Incluye Modelo 4-4, 4 puertos
Presión de funcionamiento 6,9 bar
Tipo Ruta de flujo de asas
Temperatura máxima (métrico) 38 °C