Learn More
Hamilton™ Válvulas de montaje en panel HVP
Descripción
- Accionamiento manual
- Unidad básica para el control de líquidos
- Ideal para aplicaciones de baja presión
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de la muestra (métrico) | 14 μl |
| Descripción | Modelo 4-4, 4 puertos, trayectoria de flujo de bucle |
| Material | Aluminio (carcasa) |
| Temperatura máxima (métrico) | 38 °C |