Learn More
Hamilton™ Válvulas de montaje en panel HVP
Código de producto. 10054791
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
21 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
10054791 21 μl cada uno
1 options
Product Code. 10054791 Supplier Hamilton™ Supplier No. 86777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    137.58€ / paquete de 1
    Ahorro 16.42€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se puede montar en paneles, lo que permite una instalación personalizada en paneles de control o instrumentos.
  • Accionamiento manual
  • Unidad básica para el control de líquidos
  • Ideal para aplicaciones de baja presión
Specifications
Volumen de la muestra (métrico) 21 μl
Material Aluminio (carcasa)
Tipo Miniválvula
Temperatura máxima (métrico) 38 °C