Learn More
Hamilton™ Válvula HVDP 2-5 para jeringas Purga y Trampa
Código de producto. 11510072
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11510072 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 11510072 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    175.53€ / paquete de 1
    Ahorro 21.47€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para usar con jeringas Hamilton Purga y Trampa.
  • Con luer hembra
  • Modelo 2-5
  • Ayuda en el análisis de muestras de agua potable de acuerdo con técnicas EPA de concentrador purga y trampa
Especificaciones
Tipo de conexión Luer hembra
Color Negro