Learn More
Hamilton™ Válvulas HVCX de cerámica de cuerpo grande
Descripción
- La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
- Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
- Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
- Maximiza la flexibilidad y el valor
- Ideal para aplicaciones de baja presión
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Modelo 4-5, 4 puertos, carcasa de acero inoxidable |
| Para utilizar con | Módulo de accionamiento de jeringa PSD/2, 3 |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | Modelo 4-5 |
| Tipo | Válvula de cerámica de cuerpo grande |