Learn More
Hamilton™ Válvulas cerámicas estándar HVC
Código de producto. 11593394
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Modelo:
Modelo 3-2
Modelo 3-5
Modelo T 3-2
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Modelo Tamaño de la unidad
11593394 Acero inoxidable Modelo 3-2 cada uno
11543314 Aluminio Modelo 3-2 cada uno
11583404 Acero inoxidable Modelo 3-5 cada uno
11573344 Aluminio Modelo 3-5 cada uno
11513484 Aluminio Modelo T 3-2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11593394 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 676301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    543.33€ / paquete de 1
    Ahorro 46.67€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Diseñadas para proporcionar un rendimiento superior con soluciones salinas.
  • La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
  • Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
  • Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
  • Maximiza la flexibilidad y el valor
  • Ideal para aplicaciones de baja presión
Especificaciones
Descripción Modelo 3-2, 3 puertos, carcasa de acero inoxidable
Para utilizar con Módulos de unidad de jeringa PSD/2 y 3
Material Acero inoxidable
Modelo Modelo 3-2
Tipo Válvula cerámica HV